Z717460
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
without tip, with spacer, maximum volume 1.5 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Volume massimo:
1.5 mL
Sterilità:
non-sterile
Caratteristiche:
electronic: no
single-channel
single-channel
Confezionamento:
pack of 100 ea (1.5mL Syringes(with 100 TS tips))
Produttore/marchio commerciale:
Nichiryo SG-M
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
electronic: no
single-channel
Confezionamento
pack of 100 ea (1.5mL Syringes(with 100 TS tips))
Produttore/marchio commerciale
Nichiryo SG-M
Disponibilità
not available in (Not available in France)
Volume massimo
1.5 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
Caratteristiche e vantaggi
- Provides easy single handed-operation
- Volume settings and syringes can be easily changed
- Syringes are autoclave friendly
- Liquids from vials can be extracted easily from slender syringes
- Can dispense up to 35 variations
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)