Documenti fondamentali
Z667269
Greiner 96 well plates for ABI series 700
clear polypropylene, non-sterile, case of 40
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiali
clear polypropylene
conical bottom natural wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt (Semi skirted)
Confezionamento
case of 40
Produttore/marchio commerciale
Greiner 652260
Volume massimo
200 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
200 μL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
96W PCR Microplate, well working volume 200 μL; total well volume 250 μL.
Altre note
96 well microplate, without lid, half-skirt ABI design; alphanumeric well coding, length: 126.24 mm; width: 86.11 mm.
Compatibilità
Use for polymerase chain reaction; ABI design, Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)