Z667234
Greiner 96 well plates, polypropylene
0.5 mL/well, clear
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear
clear polypropylene
conical bottom clear polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Confezionamento
case of 80
Produttore/marchio commerciale
Greiner 786201
Volume massimo
0.78 mL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
0.03-0.55 mL , at -20°C
0.03-0.7 mL , at room temperature
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Altre note
Compatibilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)