CLS3695
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear
polystyrene
round wells
Descrizione
non-treated
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Confezionamento
bag of 25
Produttore/marchio commerciale
Corning 3695
Volume massimo
190 μL
Misura
96 wells
Prof. pozzetto
10.7 mm
Volume di lavoro pozzetto
25-125 μL
Volume d’esercizio
125 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate without lids Not treated (or medium binding) polystyrene surface is hydrophobic and binds biomolecules via passive interactions.
- Applicable for the immobilization of large molecules.
- Recommended working volume of up to 25 to 125 μL.
- Conforms to standard microplate footprint and dimensions.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)