Documenti fondamentali
Z637246
Edisonite universal detergent
weight 1 kg
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
Descrizione
pulverized detergents
Produttore/marchio commerciale
BRAND 44301
tecniche
immunocytochemistry: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
Peso
1 kg
Descrizione generale
Pulverized detergents for immersion and ultrasonic baths. Alkaline. Ideal for removal of natural fats and oils, proteins, and blood.
Ingredients: Special phosphates, surfactants, emulsifying agents, auxiliary agents.
Altre note
BR44301 (India)
Note legali
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)