L8292
Lipoprotein, low density from human plasma
lyophilized powder
Sinonimo/i:
β-Lipoprotein, LDL, Low density lipoprotein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Confezionamento
vial of ~5 mg protein
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... APOA1(335)
Descrizione generale
Applicazioni
- in evaluating its anti-Langerhans cells (LC) differentiation activity in monocyte-derived Langerhans cells (MDLCs)
- in the preparation of oxidized low-density lipoprotein (ox-LDL)
- as a lipoprotein standard in quantifying embryonic cerebrospinal fluid (eCSF) from HH23 embryos by lipid staining
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Since cholesterol is a water-insoluble molecule it must be packaged for transport within the plasma. The particles that package cholesterol, cholesteryl esters, and triglycerides for transport, are called lipoproteins.
The potential for the prevention and treatment of cardiovascular disease through increased dietary intake of omega-3 (w-3) fish oils is not a recent scientific discovery.