Documenti fondamentali
MAB5608
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ganglioside GT1b
ascites fluid, clone GT1b-2b, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-ganglioside GT1b, Anticorpo per la rivelazione di GT1b
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT1b-2b, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Ganglioside GT1b. Colora gli assoni sensoriali e motori mielinizzati nelle radici spinali e nei nervi periferici.
Immunogeno
Ganglioside GT1b purificato
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-ganglioside GT1b è un anticorpo mirato contro il ganglioside GT1b per l′uso nei saggi di IH.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Stato fisico
Liquido ascitico
Liquido. Non contiene conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Localization of major gangliosides in the PNS: implications for immune neuropathies.
Gong, Y; Tagawa, Y; Lunn, MP; Laroy, W; Heffer-Lauc, M; Li, CY; Griffin, JW; Schnaar, RL; Sheikh, KA
Brain null
Byoungjae Kong et al.
Nature communications, 10(1), 185-185 (2019-01-16)
Membrane-disrupting agents that selectively target virus versus host membranes could potentially inhibit a broad-spectrum of enveloped viruses, but currently such antivirals are lacking. Here, we develop a nanodisc incorporated with a decoy virus receptor that inhibits virus infection. Mechanistically, nanodiscs