Documenti fondamentali
Z569763
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Volume massimo:
20 μL
Intervallo di volume:
0.5-20 μL
Sterilità:
sterile
Caratteristiche:
DNase free
RNase free
barrier
Confezionamento:
pack of 960 ea
Produttore/marchio commerciale:
Molecular BioProducts 2149P
Materiali
colorless
colorless tip
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
Confezionamento
pack of 960 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2149P
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
20 μL
Intervallo di volume
0.5-20 μL
Confezionamento
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)