Z376418
Agilent Technologies/Stratagene PCR microtubes
capacity 0.2 mL , with attached caps
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
Descrizione
Autoclavable
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
graduations: no
Confezionamento
pkg of 1,000 tubes
Produttore/marchio commerciale
Agilent 410091
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.2 mL , with attached caps
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)