Z336769
BRAND® microcentrifuge tube, 1.5 mL with lid, PP
transparent, pack of 500
Sinonimo/i:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap (Lid)
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 20,000 × g
Confezionamento
pack of 500
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Alt. × diam. est.
41 mm × 10.75 mm
Capacità
1.5 mL
Diam. membrana × spessore
8.5 mm × 0.3 mm
Colore
transparent
Descrizione generale
* The amber-colored tubes are particularly suitable for light sensitive reagents.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)