Z326720
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19
Sinonimo/i:
Flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
wide-neck
Giunto
joint: ST/NS neck10/19
Descrizione
calibrated to contain (TC, EX)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
10 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacità
10 mL
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.