Z326747
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint: ST/NS neck12/21
Descrizione
calibrated to contain (TC, EX)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Capacità
50 mL
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.