Z326542
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
polypropylene stopper
wide-neck
Giunto
joint: ST/NS neck10/19
Descrizione
calibrated to contain (TC, IN)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
10 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacità
10 mL
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.