Z325171
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 50 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
agenzia
according to DIN 12 691
Descrizione
amber mark: yes
Caratteristiche
class AS with batch number
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 30518
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: 0.05 mL
Lunghezza
540 mm
Capacità
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.