Z325139
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 5 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
agenzia
according to DIN 12 691
Descrizione
amber mark: yes
Caratteristiche
class AS with batch number
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 30507
Campo di misura del volume
5 mL, accuracy: 0.015 mL
Lunghezza
400 mm
Capacità
5 mL
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.