Z0417
β-Zearalanol
~98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxy-6-(6β,10-dihydroxyundecyl]benzoic acid μ-lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Saggio
~98% (HPLC)
Stato
powder
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Disponibilità
not available in Canada
Solubilità
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3/t12-,14-/m0/s1
DWTTZBARDOXEAM-JSGCOSHPSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?