X3876
Xylanase from Trichoderma viride
lyophilized powder, 100-300 units/mg protein
Sinonimo/i:
1,4-β-D-Xylanxylanohydrolase, endo-1,4-β-Xylanase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
fungus (Trichoderma viride)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
100-300 units/mg protein
PM
22 kDa
Composizione
Protein, ~50% biuret
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Attività estranea
β-glucosidase and β-xylosidase ≤0.1%
cellulase <0.2%
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?