X3629
X80
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(5-{[1-(3-carboxyphenyl)-3-methyl-5-oxo-1,5-dihydro-4H-pyrazol-4-ylidene]methyl}-2-furyl)-2-chlorobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
orange
Solubilità
DMSO: >40 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=NN(c2cccc(c2)C(O)=O)C(=O)\C1=C/c3ccc(o3)-c4ccc(Cl)c(c4)C(O)=O
InChI
1S/C23H15ClN2O6/c1-12-17(21(27)26(25-12)15-4-2-3-14(9-15)22(28)29)11-16-6-8-20(32-16)13-5-7-19(24)18(10-13)23(30)31/h2-11H,1H3,(H,28,29)(H,30,31)/b17-11-
XZRBYOCWWJMJRZ-BOPFTXTBSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3