WH0116173M1
Monoclonal Anti-CMTM5 antibody produced in mouse
clone 2G1-6B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CKLFSF5_v3, Anti-CKLFSF5_v5, Anti-FLJ37521, Anti-chemokine-like factor super family 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G1-6B10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CMTM5(116173)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLSARDRRDRHPEEGVVAELQGFAVDKAFLTSHKGILLETELALTLIIFICFTASISAYMAAALLEFFITLAFLFLYATQYYQRFDRINWPCLDFLRCVSAIIIFLVVSFAAVTSRDGAAIAAFVFGIILVSIFAYDAFKIYRTEMAPGASQGDQQ