WH0051776M2
Monoclonal Anti-ZAK antibody produced in mouse
clone 3D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AZK, Anti-MLK7, Anti-MLT, Anti-MLTK, Anti-MRK, Anti-mlklak, Anti-sterile alpha motif and leucine zipper containing kinase AZK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZAK(51776)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSSLGASFVQIKFDDLQFFENCGGGSFGSVYRAKWISQDKEVAVKKLLKIEKEAEILSVLSHRNIIQFYGVILEPPNYGIVTEYASLGSLYDYINSNRSEEMDMDHIMTWATDVAKGMHYLHMEAPVKVIHRDLKSRNVVIAADGVLKICDFGASRFHNHTTHMSLVGTFPWMAPEVIQSLPVSETCDTYSYGVVLWEMLTREVPFKGLEGLQVAWLVVEKNERLTIPSSCPRSFAELLHQCWEADAKKRPSFKQIISILESMSNDTSLPDKCNSFLHNKAEWRCEIEATLERLKKLERDLSFKEQELKERERRLKMWEQKLTEQSNTPLLLPLAARMSEESYFESKTEESNSAEMSCQITATSNGEGHGMNPSLQAMMLMGFGDIFSMNKAGAVMHSGMQINMQAKQNSSKTTSKRRGKKVNMALGFSDFDLSEGDDDDDDDGEEEDNDMDNSE
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)