0PTIA04NN1
Filtro Opticap® XL
Produces bacteria- and particulate-free Type 2 pure water, for use with Milli-Q® CLX
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Prodotti consigliati
Materiali
membrane ( 0.22 μm Durapore® for bacteria removal)
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Impurezze
<10 cfu/mL Microorganisms
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<500 ppb
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX
Descrizione generale
Il filtro Opticap® è un filtro sterilizzante di grado farmaceutico progettato per rimuover batteri e particelle dall′acqua pura prima del suo ingresso nell′analizzatore. Dopo averlo installato nel circuito di distribuzione, il pannello del circuito con il filtro Opticap® XL può essere montato a parete o libero.
Il filtro è compatibile con i sistemi di purificazione dell′acqua della serie Milli-Q® CLX 7000.
Il filtro è compatibile con i sistemi di purificazione dell′acqua della serie Milli-Q® CLX 7000.
Applicazioni
Il filtro Opticap® XL assicura un′acqua purificata libera da batteri e da particelle, per applicazioni di ricerca particolarmente critiche.
Caratteristiche e vantaggi
- Membrana Durapore® da 0,22 μm per la rimozione dei batteri.
- Conformità con le specifiche di qualità CLRW.
- Fornito con un Certificato di Qualità (CdQ).
- Per risultati ottimali deve essere sostituito ogni 6 mesi.
Componenti
- Filtro Opticap® XL con membrana Durapore® da 0,22 μm per la rimozione dei batteri.
- Certificato di qualità.
Altre note
Indicazioni per l′uso
- Organismi trattenuti: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (esclusione dimensionale)
- Applicazioni: analisi generiche di laboratorio.
- Uso previsto: purificazione dell′acqua.
- Istruzioni per l′uso: consultare la sezione “Impiego del sistema” del manuale d′uso (disponibile nella chiavetta USB fornita col sistema).
- Indicazioni per la conservazione: conservare in un luogo asciutto.
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire conformemente alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany