WH0003280M1
Monoclonal Anti-HES1 antibody produced in mouse
clone 4D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ20408, Anti-HES1, Anti-HHL, Anti-HRY, Anti-hairy and enhancer of split 1, (Drosophila)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HES1(3280)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KSSKPIMEKRRRARINESLSQLKTLILDALKKDSSRHSKLEKADILEMTVKHLRNLQRAQMTAALSTDPSVLGKYRAGFSECMNEVTRFLSTCEGVNTEVRTRLLGH
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol