SRP8012
Jagged-1 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
JAG1, Protein jagged-1, Tweak-receptor, hJ1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
~150 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
≥0.2 mg/mL
tecniche
ligand binding assay: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Compatibilità
suitable for molecular biology
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... JAG1(182)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)