Documenti fondamentali
TMO140668
Nunc® cell culture inserts in 6-deepwell Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 8.0 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Sinonimo/i:
multidish membrane insert, treated membrane insert
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiali
polycarbonate
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Produttore/marchio commerciale
Nunc 140668
Dimensione pori
8.0 μm pore size
Tipo di binding
cell culture treated
Descrizione generale
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Note legali
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)