Z687162
Nunclon® Δ Multidishes
4 wells, flat bottom, 5 mL/well
Sinonimo/i:
4well plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
rectangular
Sterilità
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
lid
Confezionamento
case of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 167063
Disponibilità
not available in North America
Lungh. × Largh. vaschetta
128 mm × 86 mm
Capacità della capsula
20 mL
Volume massimo
5 mL
Misura
4 wells
Area superficiale
21.8 cm2 , per well
Volume d’esercizio
5 mL
Colore
clear
Tipo di binding
Nunclon Delta surface
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Stackable and flat well bottom.
- γ irradiated sterilization.
- Certified-non-pyrogenic.
- Provided with alphanumerical codes for Well identification.
- Maximum adhesion ensured by proprietary surface modification.
- Ensures a large culture area.
- Accept standard glass coverslips: 24 × 60mm for a 4-well plate.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)