T8665
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Sinonimo/i:
TMB
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Sistema substrato liquido 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina, peroxidase substrate
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
La 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina è stata utilizzata in uno studio per dimostrare che misurando i valori di assorbimento del substrato al di fuori del massimo assorbimento, l'intervallo di misurazione di qualsiasi test immunoenzimometrico può essere esteso in modo significativo senza compromettere le caratteristiche del test. La 3,3′5,5′-tetrametilbenzidina è stata anche utilizzata in uno studio per comprendere la formazione di sovrastrutture concave di CuS con attività perossidasi-simile.
Avvertenza
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.