T0565
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
TMB membrane substrate, chromogenic, liquid
Sinonimo/i:
TMB membrane substrate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for Membranes, ready to use solution
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- enzyme-linked immune absorbent spot (ELISPOT) assay
- as a substrate for IgG peroxidase
- in the visualization of immunocomplexes
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The field of proteomics is continually looking for new ways to investigate protein dynamics within complex biological samples. Recently, many researchers have begun to use RNA interference (RNAi) as a method of manipulating protein levels within their samples, but the ability to accurately determine these protein amounts remains a challenge. Fortunately, over the past decade, the field of proteomics has witnessed significant advances in the area of mass spectrometry. These advances, both in instrumentation and methodology, are providing researchers with sensitive assays for both identification and quantification of proteins within complex samples. This discussion will highlight some of these methodologies, namely the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.