Documenti fondamentali
09743
Supelco
3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina
standard for GC
Sinonimo/i:
BM blue, Substrato TMB, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus
About This Item
Formula condensata:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.34
Beilstein:
2808541
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
standard for GC
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
166-171 °C
168-171 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
La 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB) è un sostituto non cancerogeno (negativo al test di Ames) della benzidina adatto all′uso nelle procedure ELISA come substrato della perossidasi. Il substrato sviluppa un prodotto finale solubile di colore azzurro chiaro e può essere letto con spettrofotometria a 370 o 620-650 nm. La reazione della TMB può essere arrestata con 2 M di H2SO4 (dando luogo a una colorazione gialla) e può essere letta a 450 nm. Un reagente sensibile e specifico per il rilevamento della presenza di sangue, il saggio dell′emoglobina, il saggio della perossidasi.
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine may be used as a substrate for the analysis of diclofenac in water samples and dextromethorphan and its major metabolite dextrorphan in urine samples using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Altre note
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
860336
Standard for determining aromatic amines released from azo-dyes in commodities
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G. Rohm et al.
GIT Labor-Fachzeit., 1080-1080 (1997)
Ronit Mazor et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8571-8576 (2014-05-07)
Nonhuman proteins have valuable therapeutic properties, but their efficacy is limited by neutralizing antibodies. Recombinant immunotoxins (RITs) are potent anticancer agents that have produced many complete remissions in leukemia, but immunogenicity limits the number of doses that can be given
Michael F Sharp et al.
Molecular immunology, 62(1), 77-85 (2014-06-29)
Fish allergy is a common food allergy, with prevalence rates in the general population ranging between 0.2% and 2.3%. In both adults and children fish ranks in the top eight foods known to cause IgE mediated food allergy. Fish allergy
Per A Larsson et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 101, 205-209 (2012-09-27)
A new method for detection of viruses has been developed. The entire assay can be performed within 2h, and consists of a polyelectrolyte-multilayer-modified cellulosic filter paper combined with immunodetection. The M13 bacteriophage was used as a model virus. A visual
Miriam Reuschenbach et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 63(12), 1251-1259 (2014-08-22)
Humoral immune responses against tumor antigens are studied as indirect markers of antigen exposure and in cancer vaccine studies. An increasing number of tumor antigens potentially translated from mutant genes is identified by advances in genomic sequencing. They represent an