T5701
Anti-TSG101 antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Tumor Suspectibility Gene 101
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 46 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
western blot: 0.5-1 μg/mL using cell lysates of rat fibroblast Rat-1 and mouse fibroblast NIH3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using cell lysates of human A431 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TSG101(7251)
mouse ... Tsg101(22088)
rat ... Tsg101(292925)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?