C4731
Anti-Calnexin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CNX, Anti-IP90, Anti-P90
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 90 kDa
Reattività contro le specie
canine, rat, mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:2,000 using whole cell RIPA lysate of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line
indirect immunofluorescence: 1:200 using 3% paraformaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100 treated, Madin Darby canine kidney MDCK cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell RIPA lysate of the human hepatocytoma HepG2 cell line
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CANX(821)
mouse ... Canx(12330)
rat ... Canx(29144)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blot analysis
- immunofluorescence
- dual immunofluorescence staining
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2