T3559
Anti-γ-Tubulin Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-γ-Tubulin
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Anti-γ-Tubulin antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 48 kDa
Reattività contro le specie
human, chicken
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:5,000 using methanol/acetone-fixed chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cultured A431 whole cell extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBG1(7283) , TUBG2(27175)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescence analysis
- western blotting
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.