T1568
Thrombopoietin human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Sinonimo/i:
MGDF, Megakaryocyte colony-stimulating factor, TPO, c-MPL ligand
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≤1.0 ng/mL ED50
PM
18.6 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... THPO(7066)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis