SYNS371203
Synthware™ Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 5 mL
Sinonimo/i:
Synthware S371203, glass sample syringe
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech S371203
Capacità
5 mL
Descrizione generale
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 5.0mL
Applicazioni
kemetch; synthware; SYRINGE
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNS371203-10EA | 4065270932372 |