Z314307
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 1 mL, glass Luer tip style
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
autoclavable
graduated 0.05 mL
Produttore/marchio commerciale
Fortuna Graf
Capacità
1 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Note legali
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z314307-10EA | 4061833404041 |
Z314307-1EA | 4061826710470 |