SRP8054
Tim-1 (human): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Hepatitis A virus cellular receptor 1, KIM1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, TIMD1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
monomer 57 kDa by calculation
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HAVCR1(26762)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)