A0521
α-Amilasi
Type IX-A, lyophilized powder, 1,000-3,000 units/mg protein
Sinonimo/i:
1,4-α-D-glucan-glucanoidrolasi
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type IX-A
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
1,000-3,000 units/mg protein
Composizione
Protein, 5.0-15.0% biuret
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... AMY1A(276)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Substrato
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.