A4582
α-Amilasi
suitable for determination of starch (Kit STA-20)
Sinonimo/i:
1,4-α-D-Glucan-glucanoidrolasi
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Classi chimiche degli analiti
sugars
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
suitable for determination of starch (Kit STA-20)
applicazioni
food and beverages
general analytical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)