SRP8050
Profilin from Toxoplasma gondii
recombinant, expressed in E. coli, >95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Inflammatory profilin, T Cell Membrane Protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Toxoplasma gondii
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~20 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Toxoplasma gondii ... PRF(7900190)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)