SRP8016
Progranulin mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells,liquid, FLAG® tagged
Sinonimo/i:
PEPI, Proepithelin
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Progranulin mouse, recombinant, expressed in HEK 293 cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
FLAG® tagged
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
~70 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 10 μg
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
≥0.2 mg/mL
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
clear
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Grn(14824)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)