SRP6084
ALDH3A1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ALDH3, ALDHIII, Aldehyde dehydrogenase 3, Aldehyde dehydrogenase family 3 member A1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
PM
52.5 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ALDH3A1(218)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 3