SRP6421
Kallikrein-3 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
APS, Hk3, KLK2A1, KLK3, KLKB1, PSA, Semenogelase, Seminin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥92% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 27.7 kDa
observed mol wt 36 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ala 18 is the predicted N-terminal.)
Confezionamento
pkg of 10 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KLK3(3818)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3