Documenti fondamentali
SRP5295
Sigma-Aldrich
PI3K (p110-β/p85-β), active, His tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
p110-beta, p85-beta
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
22.4-33.6 nmol/min·mg
PM
~111 kDa (p110β)
~88 kDa (p85β)
N° accesso NCBI
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PIK3CB(5291)
Descrizione generale
PI3K phosphorylate the 3-prime OH position of the inositol ring of inositol lipids which functions in signaling pathways that regulate cell growth by virtue of their activation in response to various mitogenic stimuli. PI3Ks are composed of a 110-kDa catalytic subunit and a 85-kDa adaptor subunit. PI3K plays a critical role in regulating the formation and stability of alpha-2B-beta-3 integrin adhesion bonds, which are necessary for shear force-induced platelet activation. PI3K sustains alpha-2B-beta-3 integrin activation and stabilized platelet aggregation by regulating both integrin-dependent calcium flux and Gi activation of RAP1B.
Stato fisico
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Note legali
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)