SRP3311
IL-8 (72AA) human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CXCL8, NAP-1, monocyte-derived neutrophil chemotactic factor (MDNCF), neutrophil activating factor (NAF)
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
8.4 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL8(3576)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3