SRP0236
PI3 kinase (p110d/p85a) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
PI3-kinase p110 subunit delta, PIK3CD, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, delta, ptdIns-3-kinase subunit p110-δ
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
Attività specifica
≥1.1 pmol/min-μg
PM
146 kDa (p110δ)
83.5 kDa (p85α)
Confezionamento
pkg of 20 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PIK3CD(5293)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Articoli
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.