SRP5020
DDR1 (444-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CAK, CD167, DDR, EDDR1, MCK10, NEP, NTRK4, PTK3, PTK3A, RTK6, TRKE
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
4.25-5.75 nmol/min·mg
PM
~77 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... DDR1(780)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1