SRP3275
IL-33 human
Animal-component free, ≥98% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized
Sinonimo/i:
NF-HEV
About This Item
Prodotti consigliati
product name
IL-33 human, Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
≥0.05 ng/mL ED50
PM
17.9 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL33(90865)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1