SRP3327
IL-1 RECEPTOR ANTAGONIST human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
ICIL-1RA, IL-1RN, IL-1Ra, IRAP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
20-40 ng/mL
PM
17.2 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
tecniche
activity assay: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL1R1(3554)
Descrizione generale
Interleukin-1 receptor antagonist (IL-1RA) is a naturally occurring inflammatory inhibitor protein. IL-1Ra is produced by corneal epithelial cells, monocytes, neutrophils, macrophages, and fibroblasts. Recombinant human IL-1Ra is a 17.2kDa protein consisting of 153 amino acid residues.
Applicazioni
- to study the role of interleukin (IL)-1β receptor in cell senescence induced by doxorubicin
- to block the IL-1β binding to its receptor
- to understand the role of autocrine interleukin-1β (IL-1β) signaling downstream of cl- in RPS27 modulation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Anticorpo
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)