SRP4193
IL-33 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
C9orf26, DKFZp586H0523, DVS27, NF-HEV, NFEHEV, RP11-575C20
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~18.1 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL33(90865)
Descrizione generale
Recombinant human IL-33 produced from Escherichia coli is a non-disulfide-linked homodimeric, non-glycosylated polypeptide chain consisting of 160 amino acids and having a total molecular mass of 18.1kDa.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)