SRP3065
IGF-Binding Protein 6 human
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IBP-6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
0.1-0.4 μg/mL
PM
23.0-30.0
Confezionamento
pkg of 20 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IGFBP6(3489)
Categorie correlate
Descrizione generale
Recombinant human IGF-BP6 has a calculated mass of 22.3kDa and consists of 213 amino acid residues including the IGF-BP domain and thyroglobulin type-I domain.
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)