SRP0524
COX2, FLAG® -His-Tags
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinonimo/i:
Cyclooxygenase-2 Prostaglandin-Endo-peroxide Synthase 2, HCox-2, Inducible Prostaglandin H Synthase 2, PHS-2, PTGS2, Prostaglandin G/H Synthase and Cyclooxygenase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
71 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... COX2(6775079)
WGK 2